Merck
431257
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, cis
average Mw ~38,000 by GPC, made from natural rubber
Szinonimák:
Poly(1-methyl-1-butene-1,4-diyl)
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
unsaturation 98 mole %
Forma
viscous liquid
molekulatömeg
average Mw ~38,000 by GPC
viszkozitás
350 poise(37 °C, Brookfield)(lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Alkalmazás
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)