Fontos dokumentumok
24580
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tűméret
23s-26s ga (cone tip)
Jellemzők
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80096
tű H
43 mm (1.71 in.)
térfogat
10 μL
Általános leírás
Hamilton′s Gastight® syringe is to be used for gas or liquid injection. This syringe has a glass barrel with a PTFE-tipped plunger seal that creates a leak-free seal. The seal wipes the interior of the syringe barrel free of sample.
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)