Fontos dokumentumok
21343
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE plunger tip
méret
10 μL
leírás
1701, all
Jellemzők
PTFE tip
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 13205
fecskendőtérfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
Általános leírás
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800 are accessories for Hamilton syringes and these plungers do not fit sample lock syringes.
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)