HAM7653-01
Hamilton® TLC syringe
model, 1701 RN, no needle, volume 10 μL
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
Gastight syringe
Jellemzők
autoclavable
model 1701 RN, no needle
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
Paraméterek
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
belső átmérő × külső átmérő
0.460 mm × 6.60 mm
térfogat
10 μL
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)