26256
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
10F-GT, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Szinonimák:
SYRINGE SGE 10UL FN GASTIGHT®, PT#2, 26GA
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
26 ga
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 002200
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.47 mm
térfogat
10 μL
Related Categories
Általános leírás
- SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 10F-GT.
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)