21317
Hamilton® Microliter™ syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tűméret
23s ga (cone tip)
Jellemzők
needle type N (fixed needle)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80390
tű H
43 mm (1.71 in.)
térfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Általános leírás
The plunger is not to be used with any other syringe.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis