Fontos dokumentumok
HAM202640
Hamilton® chromatography syringe, for Shimadzu GC autosampler
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
Microliter syringe
grade
for chromatography
Jellemzők
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
tű belső átmérő × külső átmérő
0.13 mm × 0.711 mm
tű gauge
22s
térfogat × H
10 μL × 43 mm
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)