Merck
259519
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
99%
Szinonimák:
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5COC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
Beilstein:
1700447
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
sűrűség
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Nonanone has been used as internal standard in determination of significant volatile components of pacharan (alcoholic beverage).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of significant volatile components of pacharan.
Fernandez-Garcia T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 206(6), 414-416 (1998)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The