Merck
CDS001275
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
form
liquid
SMILES string
COC(C)(C)CC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(8)5-7(2,3)9-4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOKPBCHLPVDQTK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
48 °C - (External MSDS)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)