Merck
646393
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H3(OH)COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
100-104 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)