Fontos dokumentumok
291390
p-Tolyl acetate
99%
Szinonimák:
p-Cresyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.