Fontos dokumentumok
H35803
2′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone
99%
Szinonimák:
Paeonol, Resacetophenone 4-O-methyl ether
Teszt
99%
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES string
O=C(C)C1=CC=C(OC)C=C1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?