Fontos dokumentumok
H28807
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
98%
Szinonimák:
2-Piperazinoethanol, Piperazine-1-ethanol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
bp
246 °C (lit.)
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F
Lobbanási pont (C)
135 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)