Merck
A9028
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
Liquid
Szinonimák:
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H16N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
Beilstein:
105104
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)