Fontos dokumentumok
937754
Poly(D,L-lactic-co-glycolic acid)-block-poly(glutamic acid)
PLGA average Mn 25,000, mol wt (PGlu average Mn 5,000), lactide:glycolide 50:50
Szinonimák:
Amphiphilic, Block polymer, Drug delivery, Glutamic acid, PLGA, PLGA-b-PGlu, Poly(glutamic acid), Polyaminoacids
About This Item
Javasolt termékek
adagolási arány
lactide:glycolide 50:50
Minőségi szint
molekulatömeg
PLGA average Mn 25,000
(PGlu average Mn 5,000)
szín
white to beige, powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)