Fontos dokumentumok
SML1426
Sigma-Aldrich
Gap19 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
KQIEIKKFK trifluoroacetate salt, L-lLysyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phenylalanyl--L-lysine, Lys-Gln-Ile-Glu-Ile-Lys-Lys-Phe-Ly trifluoroacetate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C55H96N14O13 · xC2HF3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1161.44 (free base basis)
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C55H96N14O13/c1-5-33(3)45(69-51(77)40(25-27-44(71)72)65-54(80)46(34(4)6-2)68-50(76)39(24-26-43(61)70)62-47(73)36(60)20-10-14-28-56)53(79)64-38(22-12-16-30-58)48(74)63-37(21-11-15-29-57)49(75)67-42(32-35-18-8-7-9-19-35)52(78)66-41(55(81)82)23-13-17-31-59/h7-9,18-19,33-34,36-42,45-46H,5-6,10-17,20-32,56-60H2,1-4H3,(H2,61,70)(H,62,73)(H,63,74)(H,64,79)(H,65,80)(H,66,78)(H,67,75)(H,68,76)(H,69,77)(H,71,72)(H,81,82)/t33-,34-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEAKEKFIXUZWEH-PKMKMBMKSA-N
Alkalmazás
Gap19 trifluoroacetate salt has been used to inhibit Ca2+/calmodulin (CaM) gating response of connexin 43 (Cx43) gap junctions.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gap19, nonapeptide from the cytoplasmic loop of Connexin-43, is a selective blocker of connexin 43 (Cx43) hemichannel that does not block GJ or Cx40/Panx-1 channels in cardiomyocytes and astrocytes. Gap19 prevents Cx43 hemichannel opening and protect against myocardial ischemia/reperfusion injury.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Calcium-Calmodulin Gating of Connexin43 Gap Junctions in the Absence of the pH Gating Domain.
Veenstra R D.
bioRxiv, 311613-311613 (2018)