Merck
SML1205
Sigma-Aldrich
BVT.2733
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[[2-[[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]-4-methyl-piperazine, 3-Chloro-2-methyl-N-[4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, BVT 2733
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21ClN4O3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=C(C)C(Cl)=CC=C1)(NC2=NC(CC(N3CCN(C)CC3)=O)=CS2)=O
InChI
1S/C17H21ClN4O3S2/c1-12-14(18)4-3-5-15(12)27(24,25)20-17-19-13(11-26-17)10-16(23)22-8-6-21(2)7-9-22/h3-5,11H,6-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDPRNGAPPNPYQQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
BVT.2733 is a potent and selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) that protects osteoblasts against endogenous glucocorticoid induced dysfunction. BVT.2733 lowers blood glucose levels in in hyperglycaemic mice.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)