Fontos dokumentumok
235393
2,4,6-Trichloroanisole
99%
Szinonimák:
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
Teszt
99%
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
oldhatóság
benzene: soluble(lit.)
cyclohexanone: soluble(lit.)
dioxane: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?