Fontos dokumentumok
P53608
2-Propylphenol
98%
Szinonimák:
o-Propylphenol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7,10H,2,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A ligand to prepare iridium complex for the study of equilibria between iridium hydride alkylidene structures and their corresponding hydride olefin isomers.
- A model compound in the study of Pt/C-catalyzed H-D exchange reactions of aromatic compounds using D2O.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?