Fontos dokumentumok
E40609
Ethyl nicotinate
99%
Szinonimák:
Nicotinic acid ethyl ester
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?