Merck
M59203
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
99%
Szinonimák:
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
Beilstein:
113951
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder or crystals (possibly with chunks)
szín
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl nicotinate (or nicotinic acid methyl ester) is used as a rubefacient for the relief of pains in muscles, tendons, and joints. It is also used in food as a flavoring agent.
Alkalmazás
Methyl nicotinate can be employed as a precursor in the synthesis:
  • Di-3-pyridyl ketone ligand, which is used in the preparation of silver(I) complexes for the derivation of coordination polymeric chains.
  • 5-arylnicotinates , ±-sesbanine , and 1,4-dihydropyridine derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Helical and zigzag coordination polymeric chains derived from di-3-pyridyl ketone and silver (I) salts
Chen X-D and Mak Thomas CW
Journal of Molecular Structure, 743(1-3), 1-6 (2005)
Synthesis of 3, 5-diacyl-4-phenyl-1, 4-dihydropyridines
Bennasar M-L, et al.
Tetrahedron Letters, 39(50), 9275-9278 (1998)
A general synthesis of 5-arylnicotinates
Thompson WJ and Gaudino J
The Journal of Organic Chemistry, 49(26), 5237-5243 (1984)
Stability of methylnicotinate in aqueous solution as utilized in the'niacin patch test'
Ross BM and Katzman M
BMC Research Notes, 1(1), 89-89 (2008)
A facile synthesis of ? -sesbanine via γ-addition of ketene silyl acetal with quaternized methyl nicotinate
Wada M, et al.
Tetrahedron Letters, 26(27), 3267-3270 (1985)