Merck
E13830
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromocrotonate
75%, technical grade
Szinonimák:
Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH=CHCO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.04
Beilstein:
1721388
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
75%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)