Merck
M32100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromocrotonate
85%, technical grade
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH=CHCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
85%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
Forma
liquid
szennyeződések
<15% 2(5H)-furanone
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)