Merck
691593
Sigma-Aldrich
Iron phosphide, Fe3P
99.5% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Fe3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.51
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.5% trace metals basis
form
powder
részecskeméret
−200 mesh
SMILES string
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)