Merck
16505
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
Methyl 4-bromocrotonate
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH=CHCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.01
Beilstein:
1745755
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
tartalmaz
silver wool as stabilizer
szennyeződések
~3% methyl cis-4-bromo-2-butenoate
törésmutató
n20/D 1.501
bp
70 °C/0.03 mmHg (lit.)
sűrűség
1.498 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Alkalmazás
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate (Methyl 4-bromocrotonate) was used in the synthesis of highly substituted benzoxepines or benzopyrans and L-α-amino [4,5-3H]adipic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F
Lobbanási pont (C)
92 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An Allylpalladium (IV) Intermediate in the Synthesis of Highly Substituted Benzoxepines and Benzopyrans via Reactions of Stable Pallada (II) cycles with Allyl Bromides.
Guo R, et al.
Organometallics, 26(15), 3784-3783 (2007)
J O'Sullivan et al.
The Biochemical journal, 184(2), 421-426 (1979-11-15)
1. delta-(L-alpha-Amino[4,5-3H]adipyl)-L-cysteinyl-D-[4,4-3H]valine has been synthesized from its constituent amino acids, the L-alpha-amino[4,5-3H]adipic acid being obtained by reduction with 3H2 of methyl 5-acetamido-5,5-diethoxycarbonylpent-2-enoate and subsequent decarboxylation and hydrolysis. 2. In a cell-free system prepared by lysis of protoplasts of Cephalosporium acremonium