Merck
94057
Supelco
Bicyclohexyl
analytical standard
Szinonimák:
Dicyclohexyl
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11C6H11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.30
Beilstein:
1848266
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
473 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)