Fontos dokumentumok
8.41620
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanol
for synthesis
Szinonimák:
Cyclohexylmethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-857-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
330 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 77 °C
sűrűség
0.93 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup