Fontos dokumentumok
PHR2898
Cyclohexylmethanol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexyl methanol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1154605
API-család
benzyl alcohol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 3x1.2 mL
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1