Merck
604542
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
H2N13C(=NH)NH13CN
Molekulatömeg:
86.07
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
N[13C](=N)N[13C]#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGBSISYHAICWAH-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)