Fontos dokumentumok
8.03774
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol
for synthesis
Szinonimák:
2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP
About This Item
Lineáris képlet:
2,4-(Cl)2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
204-429-6
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
1.3 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
crystals
hatékonyság
780 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 114 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
231.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110.6 °C - closed cup