Merck
D66182
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4Cl2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
sűrűség
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)