Teszt
97%
form
solid
bp
176 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?