Fontos dokumentumok
143847
2,4-Dichloropyrimidine
98%
Szinonimák:
2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride
Teszt
98%
Forma
solid
bp
101 °C/23 mmHg (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)