Fontos dokumentumok
D64600
5,7-Dichloro-8-quinolinol
99%
Szinonimák:
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, Chloroxine
Teszt
99%
form
powder
mp
178-180 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?