233165
Clioquinol
A metal ion chelator that crosses the blood brain barrier and acts as a neurotoxic antibiotic.
Szinonimák:
Clioquinol, 5-Chloro-7-iodo-8-hydroxyquinoline
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1.5 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Metal ion chelator
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Regland, B., et al. 2001. Dement. Geriatr. Cogn. Disord.12, 408.
Helmuth, L., et al. 2000. Science290, 1273.
Tateishi, J., et al. 2000. Neuropathology20, Suppl: S20-4.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3