Merck
130532
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline
98%
Szinonimák:
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, BCM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.07
Beilstein:
156683
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
108-112 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
InChI
1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPTXWRGISTZRIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
I Corrihons et al.
Pathologie-biologie, 39(2), 136-139 (1991-02-01)
The activity of chlorquinaldol, a derivative of hydroxy-8-quinolein used for local antisepsy, was studied against Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis. The weak solubility of the product and the special growth conditions of the organisms made an adaptation of the AFNOR
A double-blind comparative study to compare the efficacy of Locoid C with Tri-Adcortyl in children with infected eczema.
F O Meenan
The British journal of clinical practice, 42(5), 200-202 (1988-05-01)
M Miścicka et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 47(3-4), 25-28 (1990-01-01)
Chromatographic conditions for the separation of five pairs of active compounds occuring in four ointment preparations and an aerosol one were elaborated. The ways of extraction of hydrocortisone esters (acetate and butyrate), chlorquinaldol, oxytetracycline base and oxytetracycline hydrochloride from the
Contact cross-sensitization among quinolines.
A Rodríguez et al.
Allergy, 56(8), 795-795 (2001-08-08)
[Therapeutic efficacy of the combination of chlorquinaldol plus promestriene in infections of the vagina].
S Palacios Gil-Antuñano
Revista clinica espanola, 173(5-6), 297-300 (1984-06-15)