Fontos dokumentumok
140325
8-Hydroxy-5-nitroquinoline
96%
Szinonimák:
5-Nitro-8-quinolinol
Teszt
96%
form
powder
mp
181-183 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
hydrochloric acid: freely soluble (hot)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Oc1ccc([N+]([O-])=O)c2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJIWZDNTCBHXAL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?