Fontos dokumentumok
24880
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
dioxane: soluble 0.5 g/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
funkcionális csoport
chloro
iodo
SMILES string
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?