Merck
120162
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine
≥98.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3Br2N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.89
Beilstein:
108477
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
solid
mp
110-115 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,5-Dibromopyridine undergoes lithiation with lithium diisopropylamide and on subsequent reaction with electrophiles yields 4-alkyl-3,5-dibromopyridines.
Alkalmazás
3,5-Dibromopyridine was used in the synthesis of new Hg(II) complexes with halogen (chloro, bromo, iodo) and 3,5-disubstituted pyridine ligands.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pyridine complexes of mercury (II) halides: Implications of a soft metal center for crystal engineering.
Hu C, et al.
CrystEngComm, 9(7), 603-610 (2007)
Synthesis of 4-alkyl-3, 5-dibromo-, 3-bromo-4, 5-dialkyl-and 3, 4, 5-trialkylpyridines via sequential metalation and metal-halogen exchange of 3, 5-dibromopyridine.
Gu YG and Bayburt EK.
Tetrahedron Letters, 37(15), 2565-2568 (1996)