Merck
301930
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol
98%
Szinonimák:
1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, Dibromoneopentyl glycol, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2C(CH2Br)2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
10 mmHg ( 178 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K A Treinen et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 13(2), 245-255 (1989-08-01)
The effect of 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol (BMP) on reproduction in Swiss CD-1 mice was evaluated by use of a continuous breeding protocol. BMP was administered in the feed at 0.1, 0.2, and 0.4% concentrations. Both male and female F0 mice (20 pairs
Simone I Hoehle et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(2), 408-416 (2008-11-26)
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol (BMP) is a brominated flame retardant, previously shown to be a multisite carcinogen in experimental animals. Studies were performed to characterize the dispositional and metabolic fate of BMP after oral or intravenous administration to male Fischer-344 rats. After a
J Sun
Biometrics, 55(4), 1273-1276 (2001-04-21)
Historical control data are often available in carcinogenicity studies and are included for testing dose effects in current studies. A new method is developed for incorporating the historical control information into a dose effect test. The method generalizes the test
Shai Ezra et al.
Chemosphere, 79(4), 476-481 (2010-03-02)
The mechanism and kinetics of the spontaneous decomposition of 2,2-bis(bromomethyl)propan-1,3-diol (DBNPG) and its decomposition daughter products were determined in aqueous solution at a temperatures range between 30 and 70 degrees C and pH from 7.0 to 9.5. DBNPG decomposition in
Shai Ezra et al.
Journal of contaminant hydrology, 86(3-4), 195-214 (2006-05-13)
This study investigates the mechanisms controlling the distribution of 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol (TBNPA) and 2,2-bis(bromomethyl)propan-1,3-diol (DBNPG) in a fractured chalk aquitard. An extensive monitoring program showed a systematic decrease in the TBNPA/DBNPG ratio with distance from the contamination source. Sorption of TBNPA