Merck
B21805
Sigma-Aldrich
Dibenzyl disulfide
98%
Szinonimák:
Benzyl disulfide, Bis(phenylmethyl) disulfide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2SSCH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.39
Beilstein:
1110443
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES string
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R Munday et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(11), 1609-1615 (2003-09-10)
Thiols and disulphides make an important contribution to the organoleptic characteristics of foodstuffs, and many such compounds are approved for use as food flavours. Some thiols and disulphides are haemolytic agents in vivo. The haemolysis is caused by oxidative damage
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been