Merck
128066
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitronaphthalene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C10H6(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
146-148 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc([N+]([O-])=O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(6-8)12(15)16/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULALSFRIGPMWRS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3-Dinitronaphthalene was used to study the photocatalytic oxidation reaction of 1,3-dinitronaphthalene in the presence of TiO(2) Degussa (P-25 grade).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H L Ammon
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 10), 2252-2254 (1991-10-15)
C10H6N2O4, Mr = 218.2, triclinic, P1, a = 7.5552 (8), b = 7.763 (1), c = 9.073 (1) A, alpha = 110.742 (9), beta = 99.570 (9), gamma = 100.309 (9) degrees, V = 474.1 (2) A3, D chi =
Miray Bekbolet et al.
Chemosphere, 75(8), 1008-1014 (2009-02-24)
A combination of photocatalytic oxidation experiments and quantum mechanical calculations was used in order to describe the mechanism and the nature of the photocatalytic oxidation reactions of dinitronaphthalane isomers and interprete their reactivities within the framework of the Density Functional
Jana Tvrdikova et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 28(4), 411-415 (2012-04-14)
The electrochemical behavior and application of a new sensor, a silver solid amalgam paste electrode (AgSA-PE), based on the mixture of a fine silver solid amalgam powder (60:40 (w(Hg)/w(Ag))) and a suitable organic pasting liquid (Paraffin oil) in a ratio