Merck
D91535
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-carbocyanine iodide
96%
Szinonimák:
Cryptocyanine, Kryptocyanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H25IN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
480.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
250.5-253 °C (lit.)
λmax
648 nm
703 nm (2nd)
SMILES string
[I-].CCN1C=CC(=C\C=C\c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-18-16-20(22-12-5-7-14-24(22)26)10-9-11-21-17-19-27(4-2)25-15-8-6-13-23(21)25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Suitable as laser dye
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Benjamin Dietzek et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(21), 6034-6041 (2007-05-08)
Applying optimal control to photoinduced trans-cis isomerization in condensed phase, the dynamics of bond-twisting motion of 1,1'-diethyl-4,4'-cyanine in methanol and propanol is revealed. The shape of the optimized pulse resulting from minimization of the photoisomer formation can be directly related
Wearable Organic Optoelectronic Sensors for Medicine.
Ashu K Bansal et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(46), 7638-7644 (2014-12-10)
A Harriman et al.
Photochemistry and photobiology, 52(4), 735-740 (1990-10-01)
The photophysical properties of 1,1'-diethyl-4,4'-carbocyanine chloride (kryptocyanine) have been measured in methanol solution and for the dye bound to human serum albumin, incorporated in neutral micelles and after incubation with leukemia cells. In all cases, it is found that formation
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.