Merck
771368
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
≥90%
Szinonimák:
2-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 2-Methyl-2-cyclohexenone, 2-Methyl-3-oxocyclohexene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.487
bp
176-179 °C/760 mmHg
sűrűség
0.972 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC1=CCCCC1=O
InChI
1S/C7H10O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h4H,2-3,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKTNAAYQZJAXCJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jinhyun Kim et al.
Science advances, 5(7), eaax0501-eaax0501 (2019-07-25)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a key redox compound in all living cells responsible for energy transduction, genomic integrity, life-span extension, and neuromodulation. Here, we report a new function of NAD+ as a molecular photocatalyst in addition to the biological