Merck
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
Szinonimák:
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C5H5(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
158-161 °C (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)