Fontos dokumentumok
D12805
3,5-Diaminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
3,5-DABA, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, DABA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3,5-Diaminobenzoic acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder with small lumps
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
235-238 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?