Fontos dokumentumok
D107204
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Szinonimák:
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
Teszt
97%
form
powder
mp
75-80 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Nitric acid esters such as 1,3-dinitratoacetone and 2,5-bis(nitratomethyl-2,5-nitrato)-1,4-dioxane.
- Lactic acid in the presence of aluminum salts as catalysts.
- Phosphorus doped carbon quantum dots which can be used as fluorescence labels for fingerprints imaging.
- 1-Methyl-5-hydroxymethylimidazole scaffolds.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?