Merck
123463
Sigma-Aldrich
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, predominantly cis
95%
Szinonimák:
Hexahydrophthalic anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
bp
158 °C/17 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUTGBJKUEZFXGO-OLQVQODUSA-N
Általános leírás
Predominantly cis 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (HHPA) is a cyclic anhydride that can be used for a variety of applications such as: plasticizer, rust inhibitor, and a curing agent for epoxy based resins.
Alkalmazás
HPPA, in combination with triethaylamine (TEA), can be used as a polymerization initiator in the preparation of polyester based resins. It can also be used as a hardener to cure 1,4-butanediol diglycidyl ether which can be used as an epoxy based system for electronic devices.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bénédicte Le Crom et al.
The Journal of the Acoustical Society of America, 127(4), 2220-2230 (2010-04-08)
This paper presents a non-destructive, ultrasonic technique to evaluate the quality of bonds between substrates. Shear-horizontally polarized (SH) wave modes are investigated to infer the shear stiffness of bonds, which is necessarily linked to the shear resistance that is a
Leslie C Grammer et al.
Chest, 121(4), 1317-1322 (2002-04-12)
To determine whether the use of respiratory protective equipment would reduce the incidence of occupational asthma due to exposure to hexahydrophthalic anhydride (HHPA). Prospective cohort study. A facility that makes an epoxy resin product requiring HHPA for its manufacture. Sixty-six
Isla Mickey et al.
The Histochemical journal, 34(10), 469-477 (2003-08-30)
In this study, we show the changes in the wall of the middle cerebral artery of a subject who suffered multiple system atrophy with autonomic failure. An electron-immunocytochemical approach was employed to reveal the presence of endothelin-1. Our results demonstrate
Development of new gas chromatography/mass spectrometry procedure for the determination of hexahydrophthalic anhydride in unsaturated polyester resins.
Dugheri S, et al.
Rasayan Journal of Chemistry, 9(4), 657-666 (2016)
Electrical impedance spectroscopy of epoxy systems: The case of 1, 4-butanediol diglycidyl ether/cis-1, 2-cyclohexanedicarboxylic anhydride and triethylamine as initiator.
Nucci AM, et al.
European Polymer Journal, 42(1), 195-202 (2006)