Merck
734217
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
Szinonimák:
MIDA anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
41-45 °C
funkcionális csoport
anhydride
ester
SMILES string
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)