Merck
304220
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoroaniline
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(F)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
40-42 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Bromo-2-fluoroaniline was used in synthesis of 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid. It was also used in chemical modification and synthesis of boronic acid derivatives for ultraviolet-visible titration.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Vladimir L Alexeev et al.
Clinical chemistry, 50(12), 2353-2360 (2004-10-02)
We recently developed a photonic crystal glucose-sensing material, which consists of a crystalline colloidal array embedded within a polymer network of a polyacrylamide-poly(ethylene glycol) hydrogel with pendent phenylboronic acid groups. The aim of the present work was to improve this
Synthesis and crystal structure of 4-amino-3-fluorophenylboronic acid.
Das S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(42), 7719-7722 (2003)